Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate, 98%
Codice prodotto. 10133570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10133570 25 g Bottiglia in vetro 25g
10327070 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10133570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137930250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5392-28-9
Formula molecolare C4H10N6O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.22
Numero MDL MFCD06408008
InChI Key MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Specifications
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Ochre to Brown
Perdita all'essiccatura 9% max. (1 g, 150°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 25, 423
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
IUPAC Name pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid
Peso formulazione 238.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.