Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate, Mikromol
Codice prodotto. 30459607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459607 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459607 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0040.160025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Nomi componenti o analita 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
InChI Formula InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name pyrimidine-2,4,5,6-tetramine;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 238.22
Quantità 25 mg
Peso formulazione 238.0484 g/mol