Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4) |
| Peso formulazione | 238.0484 |