missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30324822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324822 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30324822 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011119AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
CAS 877-09-8
Nomi componenti o analita 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C8 H6 Cl4
Concentrazione 2000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3
SMILES Cc1c(Cl)c(C)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC Name 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethylbenzene
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 243.95
Quantità 1 mL
Peso formulazione 241.9224 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.