Learn More
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, TRC
Codice prodotto. 30426587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30426587 250 mg
30408877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30426587 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT291555250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-09-8
Formula molecolare C8 H6 Cl4
Molecular Weight (g/mol) 243.95
Sinonimo Benzene, 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethyl-, m-Xylene, 2,4,5,6-tetrachloro- (7CI,8CI), m-Xylene, tetrachloro- (4CI), 1,2,3,5-Tetrachloro-4,6-dimethylbenzene, 1,2,3,5-Tetrachloroxylene, 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 2,4,5,6-Tetrachloroxylene, TCMX, Tetrachloro-m-xylene
IUPAC Name 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethylbenzene
SMILES Cc1c(Cl)c(C)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3
Peso formulazione 241.9224