Learn More
2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine, 95%
Codice prodotto. 15485167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485167 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15485167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32453.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 767-79-3 | C4F4N2 | 152.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Punti di ebollizione 83°C
Formula molecolare C4F4N2
Numero MDL MFCD10687402
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Sinonimo tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
InChI Key KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
IUPAC Name 2,4,5,6-tetrafluoropyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Peso formulazione 152.05
Percent Purity 95%