Learn More
2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10873951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10873951 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10873951 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00196DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4F4N2
Quantità 1 g
Sinonimo tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
InChI Key KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
IUPAC Name 2,4,5,6-tetrafluoropyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Peso formulazione 152.05
Percent Purity 95%