Learn More
2-{4-[5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10096172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10096172 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10096172 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW00098CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-{4-[5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol
CAS 215434-39-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H15ClF3N3O
Numero MDL MFCD00203911
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazino ethan-1-ol, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanol, maybridge1_000177, 1-piperazineethanol,4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-ol
InChI Key NYMGNJNWMTZCFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCO)C2=NC=C(C=C2C(F)(F)F)Cl
IUPAC Name 2-[4-[5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 309.717
PubChem CID 2795584
Peso formulazione 309.72
Percent Purity 97%