Learn More
2,4,5-Tribromo-phenol 1-Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,5-Tribromo-phenol 1-Acetate |
| CAS | 855429-70-8 |
| Formula molecolare | C8H5Br3O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2,4,5-Tribromo-phenol Acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(Br)c(Br)cc1Br |
| IUPAC Name | (2,4,5-tribromophenyl) acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.84 |
| Peso formulazione | 369.784 |