Learn More
2,4,5-Trichlorophenol-13C6, TRC
Codice prodotto. 30453200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30453200 5 mg 5mg
30451878 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30453200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7741485MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5-Trichlorophenol-13C6
CAS 2483736-12-3
Formula molecolare 13C6 H3 Cl3 O
Quantità 5 mg
Sinonimo 2,4,5-Trichlorophenol-13C6, 2,4,5-Trichlorophenic Acid-13C6, Dowicide 2-13C6, NSC 2266-13C6, Preventol I-13C6, TCP-13C6
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
IUPAC Name 2,4,5-trichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 203.4
Peso formulazione 201.9451
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.