Learn More
2,4,5-Trichlorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11312106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312106 5 g 5g
11302106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312106 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03324.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3773-14-6 | C6H3Cl3S | 213.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3773-14-6
Formula molecolare C6H3Cl3S
Molecular Weight (g/mol) 213.5
Numero MDL MFCD00014447
InChI Key JARIALSGFXECCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5-trichlorothiophenol, renacit ii, benzenethiol, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorobenzene-1-thiol, acmc-209iv9, 2,4,5-trichloro-thiophenol, 2,4,5-trichlorophenyl mercaptan, 2,4,5-tris chloranyl benzenethiol, n-memet-n-trimetsilylmet benzylamine
PubChem CID 19597
IUPAC Name 2,4,5-trichlorobenzenethiol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5-Trichlorothiophenol
Punto di fusione 112°C to 118°C
Punti di ebollizione 153°C to 154°C (15 mmHg)
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Numero UN UN3335
Beilstein 509727
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 213.51
Percent Purity 97%