Learn More
2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 224.56 |
| Percent Purity | 97% |