Learn More
2,4,5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10027094
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
690632-34-9
C7H5F3N2O
190.125
MFCD06200878
JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
9582832
2,4,5-trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
690632-34-9
C7H5F3N2O
190.125
MFCD06200878
JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
9582832
2,4,5-trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
Materiale o nome chimico 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 97%