Learn More
2,4,5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10167042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10167042 1 g 1g
10027094 5 g 5g
10697190 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10167042 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01290DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 690632-34-9
Formula molecolare C7H5F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 190.125
Numero MDL MFCD06200878
InChI Key JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582832
IUPAC Name 2,4,5-trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 97%