Learn More
2,4,5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 190.12 |
| Percent Purity | 97% |