Learn More
2',4',5'-Trifluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11316629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316629 5 g 5g
11306629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316629 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26205.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129322-83-4
Formula molecolare C8H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 174.122
Numero MDL MFCD00061193
InChI Key GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone
PubChem CID 594417
IUPAC Name 1-(2,4,5-trifluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Densità 1.331
Punto d'infiammabilità 71°C (160°F)
Indice di rifrazione 1.4665
Quantità 5 g
Peso formulazione 174.12
Percent Purity 99%