Learn More
2,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11387459
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387459 25 g 25g
11377459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387459 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27858.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 247564-72-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247564-72-3
Formula molecolare C6H4BF3O2
Molecular Weight (g/mol) 175.90
Numero MDL MFCD01863165
InChI Key KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
IUPAC Name (2,4,5-trifluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 99°C to 101°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 175.9
Percent Purity 97%