Learn More
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11925791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11925791 5 g 5g
11935791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11925791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393800050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 247564-72-3
Formula molecolare C6H4BF3O2
Molecular Weight (g/mol) 175.90
Numero MDL MFCD01863165
InChI Key KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
IUPAC Name (2,4,5-trifluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
Punto di fusione 118.0°C to 119.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F3C6H2B(OH)2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 175.9
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.