Learn More
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11490843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490843 5 g 5g
11480843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490843 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13283.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, 97%, C7H6O4, CAS Number-35094-87-2, benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 5g, 2250084, 154.12, H315-H319-H335 | CAS: 35094-87-2 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35094-87-2
Formula molecolare C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Numero MDL MFCD00016592
InChI Key WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
IUPAC Name 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Punto di fusione ∼230°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 2250084
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 97%