Learn More
2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| Peso formulazione | 212.0685 |