Learn More
2,4,5-Trimethyloxazole, 97%
Codice prodotto. 11484093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484093 25 g 25g
11474093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484093 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10328.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20662-84-4
Formula molecolare C6H9NO
Molecular Weight (g/mol) 111.144
Numero MDL MFCD00005308
InChI Key ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
PubChem CID 30215
IUPAC Name 2,4,5-trimethyl-1,3-oxazole
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5-Trimethyloxazole
Densità 0.964
Punti di ebollizione 133°C to 134°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.442
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 107043
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 97%