Learn More
2,4,5-Trimethylthiazole, 98%
Codice prodotto. 11479346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479346 5 g 5g
11489346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19046.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13623-11-5 | C6H9NS | 127.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13623-11-5
Formula molecolare C6H9NS
Molecular Weight (g/mol) 127.205
Numero MDL MFCD00005332
InChI Key BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5-trimethylthiazole, trimethylthiazole, trimethyl thiazole, thiazole, trimethyl, thiazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-1,3-thiazole, 2,4,5-trimethyl thiazole, thiazole, 2,4,5-trimethyl-8ci 9ci, fema no. 3325, trimethyl-thiazole
PubChem CID 61653
ChEBI CHEBI:78738
IUPAC Name 2,4,5-trimethyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5-Trimethylthiazole
Densità 1.043
Punti di ebollizione 164°C to 166°C
Punto d'infiammabilità 64°C (147°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 5 g
Beilstein 107148
Peso formulazione 127.21
Percent Purity 98%