Learn More
2,4,6-Collidine, 99%
Codice prodotto. 10412935 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10412935 1 L 1L
10790661 100 mL 100mL
10644642 500 mL 500mL
10564684 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10412935 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-75-8
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00006338
InChI Key BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC Name 2,4,6-trimethylpyridine
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Collidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 171.0°C to 172.0°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H2N)(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4995 to 1.5015
Quantità 1 L
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Indice di Merck 15, 9890
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid