Learn More
2,4,6-Collidine, 99%
Codice prodotto. 11464100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11464100 25 mL 25mL
11498903 100 mL 100mL
11408913 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464100 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11058.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
Solubility
Slightly miscible with water. Miscible with ether, methanol, acetone, chloroform, benzene, toluene and dilute acids.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-75-8
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00006338
InChI Key BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC Name 2,4,6-trimethylpyridine
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Collidine
Punto di fusione -43°C
Densità 0.916
pH 9 to 10
Punti di ebollizione 171°C to 172°C
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.498
Quantità 25 mL
Numero UN UN1992
Beilstein 107283
Indice di Merck 14,9718
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water. Miscible with ether,methanol,acetone,chloroform,benzene,toluene and dilute acids.
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Collidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Collidine