Learn More
2,4,6-Collidine, TRC
Codice prodotto. 30357199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357199 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC64004010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Collidine
CAS 108-75-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H11 N
Quantità 10 g
Sinonimo Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)nc(C)c1
IUPAC Name 2,4,6-trimethylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Peso formulazione 121.0891
Percent Purity >95