Learn More
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 98%
Descrizione
Reagent for the colorimetric determination of iron2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine is used in the spectrophotometric determination of iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagent for the colorimetric determination of iron2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine is used in the spectrophotometric determination of iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids. Store in a cool place.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine |
| Punto di fusione | 248°C to 252°C |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 282581 |
| Indice di Merck | 14,9750 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in methanol. |
| IUPAC Name | 2,4,6-tripyridin-2-yl-1,3,5-triazine |
| Peso formulazione | 312.34 |
| Percent Purity | 98% |
| Forma fisica | Crystals or Powder or Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine