Learn More
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 97%
Codice prodotto. 10525401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10525401 50 g Plastic bottle 50g
10419052 5 g Glass Bottle 5g
10510234 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10525401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139330500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 732-26-3 | C18H30O | 262.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 732-26-3
Formula molecolare C18H30O
Molecular Weight (g/mol) 262.44
Numero MDL MFCD00008821
InChI Key PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-tri-tert-butylphenol, voidox, alkofen b, 2,4,6-tris tert-butyl phenol, 2,4,6-tri-t-butylphenol, phenol, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl phenol, unii-99j2vic675, tris 1,1-dimethylethyl phenol
PubChem CID 12902
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Tri-tert-butylphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129°C to 132°C
Punti di ebollizione 277°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [(CH3)3C]3C6H2OH
Quantità 50 g
Numero UN 3077
Beilstein 06, IV, 3539
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
IUPAC Name 2,4,6-tritert-butylphenol
Peso formulazione 262.42
Percent Purity 97%