Learn More
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Tri-tert-butylphenol |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3 |
| Peso formulazione | 262.2297 |
| Percent Purity | >95% |