Learn More
2,4,6-Triacetylphloroglucinol, TRC
Codice prodotto. 30457322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457322 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT767012500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Triacetylphloroglucinol
CAS 2161-87-7
Formula molecolare C12 H12 O6
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC Name 1-(3,5-diacetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 252.22
Peso formulazione 252.0634