Learn More
2,4,6-Triacetylphloroglucinol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Triacetylphloroglucinol |
| CAS | 2161-87-7 |
| Formula molecolare | C12 H12 O6 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O |
| IUPAC Name | 1-(3,5-diacetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.22 |
| Peso formulazione | 252.0634 |