Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidine, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470967 10 g 10g
11480967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23360.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1004-38-2
Formula molecolare C4H7N5
Molecular Weight (g/mol) 125.135
Numero MDL MFCD00006100
InChI Key JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
PubChem CID 13863
ChEBI CHEBI:39857
IUPAC Name pyrimidine-2,4,6-triamine
SMILES C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Triaminopyrimidine
Punto di fusione 248°C to 252°C
Quantità 10 g
Beilstein 118448
Peso formulazione 125.14
Percent Purity ≥98%