Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30452803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452803 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452803 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT76721025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Formula molecolare C4 H7 N5
Quantità 25 g
Sinonimo 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine','2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
InChI Formula InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(N)nc(N)n1
IUPAC Name pyrimidine-2,4,6-triamine
Molecular Weight (g/mol) 125.1319
Peso formulazione 125.0701