Learn More
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11372636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372636 10 g 10g
11382636 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08656.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2737-22-6 | Molecular Formula: C7H3Br3O2 | Molecular Weight: 358.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2737-22-6
Formula molecolare C7H3Br3O2
Molecular Weight (g/mol) 358.81
Numero MDL MFCD00017320
InChI Key FAWOIFAFFUDNJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2,4,6-tribromo, benzaldehyde,2,4,6-tribromo-3-hydroxy, acmc-1cj0g, 3-08-00-00209 beilstein handbook reference, 2,4,6-tris bromanyl-3-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 200803
IUPAC Name 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C(C=O)=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 119°C to 122°C
Quantità 10 g
Beilstein 2098037
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 358.81
Percent Purity 98%