Learn More
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11450248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450248 25 g 25g
11430248 1 g 1g
11440248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450248 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23790.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14348-40-4 | C7H3Br3O3 | 374.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14348-40-4
Formula molecolare C7H3Br3O3
Molecular Weight (g/mol) 374.81
Numero MDL MFCD00055557
InChI Key YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
IUPAC Name 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Punto di fusione 144°C to 149°C
Quantità 25 g
Beilstein 2844497
Peso formulazione 374.81
Percent Purity 98%