Learn More
2,4,6-Tribromoaniline, 98%
Codice prodotto. 11409683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409683 100 g 100g
11419683 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409683 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12453.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 147-82-0 | C6H4Br3N | 329.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-82-0
Formula molecolare C6H4Br3N
Molecular Weight (g/mol) 329.82
Numero MDL MFCD00007634
InChI Key GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
PubChem CID 8986
IUPAC Name 2,4,6-tribromoaniline
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromoaniline
Punto di fusione 118°C to 122°C
Densità 2.35
Punti di ebollizione 300°C
Quantità 100 g
Beilstein 2209258
Indice di Merck 14,9610
Peso formulazione 329.83
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Tribromoaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tribromoaniline