Learn More
2,4,6-Tribromoaniline, 98%
Codice prodotto. 11419683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419683 500 g 500g
11409683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419683 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12453.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 147-82-0 | C6H4Br3N | 329.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-82-0
Formula molecolare C6H4Br3N
Molecular Weight (g/mol) 329.82
Numero MDL MFCD00007634
InChI Key GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
PubChem CID 8986
IUPAC Name 2,4,6-tribromoaniline
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromoaniline
Punto di fusione 118°C to 122°C
Densità 2.35
Punti di ebollizione 300°C
Quantità 500 g
Beilstein 2209258
Indice di Merck 14,9610
Peso formulazione 329.83
Percent Purity 98%