Learn More
2,4,6-Tribromoaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Tribromoaniline |
| CAS | 147-82-0 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br3 N |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Benzenamine','2,4,6-tribromo- (9CI','ACI), 2,4,6-Tribromobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Tribromo-phenylamine, 2,4,6-Tribromoaniline, NSC 2216, sym-Tribromoaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br |
| IUPAC Name | 2,4,6-tribromoaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 329.81 |
| Peso formulazione | 326.7894 |