Learn More
2,4,6-Tribromophenol, 98%
Codice prodotto. 11439623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439623 250 g 250g
11429623 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439623 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12424.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-79-6 | C6H3Br3O | 330.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-79-6
Formula molecolare C6H3Br3O
Molecular Weight (g/mol) 330.80
Numero MDL MFCD00002150
InChI Key BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
PubChem CID 1483
ChEBI CHEBI:47696
IUPAC Name 2,4,6-tribromophenol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromophenol
Punto di fusione 86°C to 92°C
Densità 2.55
Punti di ebollizione 282°C to 290°C (sublimation)
Quantità 250 g
Numero UN UN3077
Beilstein 776920
Indice di Merck 14,9613
Peso formulazione 330.8
Percent Purity 98%