Learn More
2,4,6-Tribromophenol, Mikromol™
Codice prodotto. 30460087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460087 4 x 25 mg -
17951006 25 mg 25mg
17914066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30460087 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1200.0500254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4,6-Tribromophenol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromophenol
CAS 118-79-6
Nomi componenti o analita 2,4,6-Tribromophenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H3 Br3 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC Name 2,4,6-tribromophenol
Molecular Weight (g/mol) 330.8
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 327.7734 g/mol