Learn More
2,4,6-Tribromophenyl caproate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490926
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490926 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16490926 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101506
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromophenyl caproate
Forma fisica Liquid
CAS 16732-09-5
Colore Colorless
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H13Br3O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.57 mM)
SMILES CCCCCC(OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)=O
Molecular Weight (g/mol) 428.94
Peso formulazione 428.94
Percent Purity 98.29%
Grado Research
Research purposes only