Learn More
2,4,6-Tribromopyrimidine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10745052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745052 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10745052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00246DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Tribromopyrimidine
CAS 36847-11-7
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4HBr3N2
Numero MDL MFCD00233942
Quantità 1 g
Sinonimo pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine
InChI Key AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1
IUPAC Name 2,4,6-tribromopyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 316.78
PubChem CID 258580
Peso formulazione 316.78
Percent Purity 95%