Learn More
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine, 98%
Codice prodotto. 15441268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15441268 1 g 1g
15461268 250 mg 250mg
15451268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15441268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55115.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197.443 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1780-36-5
Formula molecolare C5H3Cl3N2
Molecular Weight (g/mol) 197.443
Numero MDL MFCD00233525
InChI Key VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
IUPAC Name 2,4,6-trichloro-5-methylpyrimidine
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Punto di fusione 65°C to 69°C
Quantità 1 g
Numero UN UN1759
Peso formulazione 197.45
Percent Purity 98%