Learn More
2,4,6-Trichloroaniline, 98+%
Codice prodotto. 11459346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459346 100 g 100g
11449346 25 g 25g
11469346 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19044.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 634-93-5 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Tetrachloronitrobenzene was prepared from 2:4:6-trichloroaniline,which was converted by a Sandmeyer reaction into 1:2:3:5- tetrachlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetrachloronitrobenzene was prepared from 2:4:6-trichloroaniline,which was converted by a Sandmeyer reaction into 1:2:3:5- tetrachlorobenzene.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 634-93-5
Formula molecolare C6H4Cl3N
Molecular Weight (g/mol) 196.455
Numero MDL MFCD00007663
InChI Key NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-trichloroaniline, benzenamine, 2,4,6-trichloro, aniline, 2,4,6-trichloro, sym-trichloroaniline, 2,4,6-trichlorobenzenamine, 2,4,6-trichlorophenylamine, 1-amino-2,4,6-trichlorobenzene, unii-j7ic72n9b0, ccris 601, pubchem9974
PubChem CID 12471
IUPAC Name 2,4,6-trichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichloroaniline
Punto di fusione 75°C to 79°C
Quantità 100 g
Numero UN UN2018
Beilstein 879568
Punti di ebollizione 262°C
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 196.46
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trichloroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichloroaniline