Learn More
2,4,6-Trichloroaniline, TRC
Codice prodotto. 30455208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455208 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455208 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT774323250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichloroaniline
CAS 634-93-5
Formula molecolare C6 H4 Cl3 N
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzenamine','2,4,6-trichloro- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Trichloraniline, 2,4,6-Trichloroaniline, 2,4,6-Trichlorophenylamine, NSC 2114, sym-Trichloroaniline
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name 2,4,6-trichloroaniline
Molecular Weight (g/mol) 196.46
Peso formulazione 194.9409