Learn More
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11339015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11339015 5 g 5g
11349015 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339015 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14159.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride is used in the preparation of γ-lactone and δ-lactone, aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan, mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters, synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2 and large-ring lactones in high yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride is used in the preparation of γ-lactone and δ-lactone, aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan, mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters, synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2 and large-ring lactones in high yields.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. It is sensitive to moisture. Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4136-95-2
Formula molecolare C7H2Cl4O
Molecular Weight (g/mol) 243.89
Numero MDL MFCD00075323
InChI Key OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
IUPAC Name 2,4,6-trichlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Densità 1.561
Punti di ebollizione 107°C to 108°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.575
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2050280
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 243.91
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride