Learn More
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11924881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11924881 25 g Bottiglia in vetro 25g
10645541 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11924881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335180250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4136-95-2
Formula molecolare C7H2Cl4O
Molecular Weight (g/mol) 243.89
Numero MDL MFCD00075323
InChI Key OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
IUPAC Name 2,4,6-trichlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trichlorobenzoyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.5600g/mL
Punti di ebollizione 107.0°C to 108.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5750 to 1.5770
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,9798
Gravità specifica 1.56
Peso formulazione 243.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.