Learn More
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 4136-95-2 |
| Formula molecolare | C7H2Cl4O |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H |
| SMILES | ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC Name | 2,4,6-trichlorobenzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.9 |
| Peso formulazione | 241.886 |