Learn More
2,4,6-Trichlorophenol, 98%
Product Code. 11444100
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11444100 100 g 100g
11439173 250 g 250g
11429173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11444100 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11681.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197.439 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
2,4,6-Trichlorophenol, antiseptic, defoliant, and glue preservative, chemical intermediate, anti-mildew treatment, solvent for polyester fiber.
Solubility
Soluble in water(0.8g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-06-2
Formula molecolare C6H3Cl3O
Numero MDL MFCD00002172
InChI Key LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6914
ChEBI CHEBI:28755
IUPAC Name 2,4,6-trichlorophenol
Specifications
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichlorophenol
Punto di fusione 63°C to 68°C
Densità 1.675
Punti di ebollizione 245°C to 246°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Odore Phenol-like
Quantità 100 g
Numero UN UN2020
Beilstein 776729
Indice di Merck 14,9644
Sinonimo dowicide 2 s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
Informazioni di solubilità Soluble aq. soln.(0.8 g/L).
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Molecular Weight (g/mol) 197.44
Peso formulazione 197.45
Percent Purity 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorophenol