Learn More
2,4,6-Trichloropyrimidine, 99%
Codice prodotto. 10501581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10501581 100 g Bottiglia in vetro 100g
10416780 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10501581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139491000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3764-01-0
Formula molecolare C4HCl3N2
Molecular Weight (g/mol) 183.42
Numero MDL MFCD00006063
InChI Key DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
PubChem CID 77378
IUPAC Name 2,4,6-trichloropyrimidine
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trichloropyrimidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 23°C to 25°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 210°C to 215°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5690 to 1.571
Quantità 100 g
Beilstein 23, 90
Peso formulazione 183.42
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trichloropyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.