Learn More
2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15435507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435507 250 mg 250mg
15425507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32746.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 220239-64-5 | C6H2ClF3O2S | 230.585 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 220239-64-5
Formula molecolare C6H2ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 230.585
Numero MDL MFCD01091015
InChI Key XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzenesulphonyl chloride, pubchem5181, chloro 2,4,6-trifluorophenyl sulfone, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
PubChem CID 2776983
IUPAC Name 2,4,6-trifluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 230.59
Percent Purity 97%